Documentos clave
G004337
HPLC Analysis of Beta-Receptor Agonist Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
forensics and toxicology
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
    (±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, ≥98% (titration), powder
    (±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
    Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)