06613
Atenolol-d7
analytical standard
Sinónimos:
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]benzeneacetamide
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥94.0% (HPLC)
≥97.0% (isotopic purity)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC1=CC=C(OCC(O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
InChI key
METKIMKYRPQLGS-SVMCCORHSA-N
General description
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.