Documentos clave
FAP80673
Melamine in Milk powder
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
grado
reference material
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Melamine, Cyanuric acid
Matrix Group: Dairy products and eggs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)