Documentos clave
EURM020
Hippoglossus Hippoglossus (Atlantic Halibut) - Fish Powder
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 172,00
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 172,00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
EURM020
Otras notas
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Identity: DNA
Matrix Group: Fish and Seafood
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)