Documentos clave
BCR667
Estuarine sediment (trace elements)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
40 G
US$ 835,00
US$ 835,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 G
US$ 835,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 835,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR667
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)