Documentos clave
ERMFC440C
Resin-bonded glass fibre board (thermal conductivity)
ERM®, certified reference material, size 60 cm × 60 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
tamaño
60 cm × 60 cm
aplicaciones
glass & ceramic
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMFC440C
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)