Documentos clave
PXC100C50
Millipore
Placa Pellicon® XL con membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
Sinónimos:
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
Nivel de calidad
Línea del producto
Pellicon®
técnicas
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
L × An
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
filtración área
50 cm2
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
100 kDa pore size
pH
2-12
Descripción general
  • Device Configuration: Cassette
  • Filter Code: PLCHK
  • Filter Type: Ultrafiltration
Características y beneficios
Type C screen (coarse screen)
Envase
Wet, preserved
Otras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable