Documentos clave
ERMBD087
Infant Formula (3- and 2-MCPD fatty acid esters)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Agency
ERM®
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)