ERMAC051
Benzo[a]pyrene
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, Benzo[def]chrysene
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Clave InChI
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)