CRM77345
Amyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
Clave InChI
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)