44041
Amyl salicylate
analytical standard
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl salicylate, Salicylic acid amyl ester, Salicylic acid pentyl ester
Seleccione un Tamaño
US$ 384,00
Disponible para envío el04 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 384,00
Disponible para envío el04 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.502-1.512
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
Clave InChI
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)