Merck
CRM69760
Supelco
Methyl 3-[[(2RS)-2-bromopropanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Articaine impurity J (PhEur)
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 764,00
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 764,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12BrNO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
306.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
articaine
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(Br)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12BrNO3S/c1-5-4-16-8(10(14)15-3)7(5)12-9(13)6(2)11/h4,6H,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
YJIGNHUEQGGRDU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)