CAN43215
Residual Solvents, California Mix Categories I and II
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
package of 1.2 ml
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-30°C
Componentes
- Analyte CAS Concentration
- Acetone 67-64-1 5000 µg/mL
- Acetonitrile 75-05-8 5000 µg/mL
- Ethanol 64-17-5 5000 µg/mL
- Ethyl acetate 141-78-6 5000 µg/mL
- Ethyl ether 60-29-7 5000 µg/mL
- Heptane 142-82-5 5000 µg/mL
- Hexane 110-54-3 5000 µg/mL
- Isopropyl alcohol 67-63-0 5000 µg/mL
- Methanol 67-56-1 5000 µg/mL
- Pentane 109-66-0 5000 µg/mL
- Toluene 108-88-3 5000 µg/mL
- m-xylene 108-38-3 5000 µg/mL
- o-xylene 95-47-6 5000 µg/mL
- p-xylene 106-42-3 5000 µg/mL
- Trichloroethylene 79-01-6 100 µg/mL
- 1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL
- Methylene Chloride 75-09-2 100 µg/mL
- Chloroform 67-66-3 100 µg/mL
- Benzene 71-43-2 100 µg/mL
- Dimethylacetamide 127-19-5 Solvent/Matrix
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)