CRM48460
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
Sinónimos:
Pesticide Surrogate Spike Mix
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8081
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
200 μg/mL each component in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Endocrine system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)