CRM47906
Semivolatile Internal Standards Mix
High Concentration, certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1), ampule of 1 mL
Sinónimos:
SVOC ISTD
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 8270
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
4000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Blood, Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)