CRM47185
Valeraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
certified reference material, 100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
Sinónimos:
Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution, Valeraldehyde-2,4-DNPH solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-2-3-4-7-12-13-10-6-5-9(14(16)17)8-11(10)15(18)19/h5-8,13H,2-4H2,1H3/b12-7+
Clave InChI
XGVOZGLOQUHZBZ-KPKJPENVSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)