Merck
CRM40371
Supelco
(+)-Pulegone solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)