82569
(+)-Pulegone
analytical standard
Sinónimos:
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +23.5±1°, neat
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.488
bp
223-224 °C (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?