CRM33985
Propoxycarbazone sodium salt
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2-[(4-Methyl-5-oxo-3-propoxy-1,2,4-triazolin-1-yl)carbamidosulfonyl]benzoic acid methyl ester sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCOC1=NN(C(=O)N1C)C(=O)N([Na])S(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC
InChI
1S/C15H18N4O7S.Na/c1-4-9-26-14-16-19(15(22)18(14)2)13(21)17-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(20)25-3;/h5-8H,4,9H2,1-3H3,(H,17,21);/q;+1/p-1
Clave InChI
JRQGDDUXDKCWRF-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)