BP417
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chloramphenicol
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
163-166 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)