PHR1412
Chloramphenicol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Chloramphenicol, D-(-)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α−(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 854
traceable to Ph. Eur. C1200000
traceable to USP 1107004
familia API
chloramphenicol
CofA
current certificate can be downloaded
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Resistance:Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
Idoneidad
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)