Merck
96625
Supelco
3-Methyl-1,5-pentanediol
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1697331
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.454
densidad
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)