Merck
96606
Supelco
1-Vinylimidazole
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
105321
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
Clave InChI
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)