Merck
94708
Supelco
1,5-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Sinónimos:
1,5-Naphthalenediol
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2044951
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0 % (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
Clave InChI
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)