Merck
94057
Supelco
Bicyclohexyl
analytical standard
Sinónimos:
Dicyclohexyl
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 56,00
US$ 56,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 56,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11C6H11
Número de CAS:
Peso molecular:
166.30
Beilstein:
1848266
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 56,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
473 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)