Merck
90453
Supelco
3,3′-Thiodipropionic acid
analytical standard
Sinónimos:
Bis(2-carboxyethyl) sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
S(CH2CH2COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.21
Beilstein:
1210299
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
131-134 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
128 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)