Merck
89125
Supelco
Suberic acid-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
Sinónimos:
Octanedioic acid-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberic acid-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C2H14O4
Peso molecular:
180.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)