Merck
457086
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride-d4
98 atom % D
Sinónimos:
1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 1.370,00
US$ 1.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 1.370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
LGRFSURHDFAFJT-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)