Documentos clave
854988
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical clear glass
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al
6 mm × 31 mm
volumen
0.1 mL
Descripción general
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials (volume 0.1 mL, clear glass conical) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)