Documentos clave
854979
Supelco
Septum, PTFE/Butyl
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
aluminum seal
gray PTFE/butyl rubber
Características
open center (10mm opening)
dureza
50 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
20 mm × 0.118 in.
compatibilidad
for use with 20mm crimp seal vials
Descripción general
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents many organic solvents: acetic acid (<50%), acetonitrile, acetone, alcohols, DMSO, phenol and are not compatible with alkanes, benzene, carbon disulfide, chlorinated solvents and cyclohexane.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2