Documentos clave
822865
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22865
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
75 μm
pH operativo
2-13
capacidad
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Toyopearl GigaCap DEAE-650M resin is a very high capacity anion exchange resin. Toyopearl HW-65 is the polymeric base bead chemically modified to provide a greater number of anionic binding sites resulting in increased binding capacity. Toyopearl GigaCap DEAE-650M exhibits typical dynamic binding capacities (DBC) approaching 170 g/L for bovine serum albumin (BSA) and has the ability to separate proteins up to 96 g/L.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)