Documentos clave
82033-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Hamilton PRP-1 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
20 mm × 2.1 mm
Matriz
polymeric particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)