Documentos clave
82012-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L21
fabricante / nombre comercial
Hamilton
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
precolumna
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)