Documentos clave
817344
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® Octil-80Ts, phase C8 (octyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 17344
Extensión del etiquetado
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parámetros
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
425 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
80 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
TSKgel Octyl-80Ts has a lower carbon load and hydrophobicity than the corresponding ODS-80Ts products. The C8 alkyl ligand provides a unique selectivity for the analysis of low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Featuring high purity, metal free silica and a proprietary technique for complete endcapping of residual silanol groups, TSKgel Octyl-80Ts columns reduce tailing when analyzing basic compounds. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel Octyl-80Ts has 80Ã… nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Ã….
Forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)