Documentos clave
Z226211
Nucleosil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
suitable for USP L7
Nivel de calidad
Línea del producto
Nucleosil®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Extensión del etiquetado
8.5% carbon loading
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
octyl
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)