Documentos clave
817200
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® ODS-80Ts, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh ODS-80Ts, 17200
Extensión del etiquetado
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parámetros
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
100 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
superficie
425 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore diameter
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
Forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)