816173
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 100 μm
Sinónimos:
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
Ether-650M
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
liquid
envase
bottle of 100 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
polymer (65 μm)
grupo activo de la matriz
Ether phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
1-13
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Especificaciones
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)