814026
TOYOPEARL® QAE-550C
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
QAE-550C
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 250 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
Matriz
methacrylate
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
2-10
capacidad
0.37 meq/mL ion exchange capacity
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
70 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
compatibilidad
mode of use strong anion exchange chromatography
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)