Documentos clave
808029
TSKgel® G2500PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® G2500PW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08029
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
60 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
12 μm
tamaño de poro
<200 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Use TSKgel® G2500PW for the analysis of water-soluble polymers with molecular weights of less than 3,000 Da.
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)