Documentos clave
808004
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
AF-Formyl-650M
Phase filter (Formyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08004
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08004
Extensión del etiquetado
40-70 μeq/mL ligand density
Parámetros
≤3 bar pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
aldehyde phase
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH
6-9
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)