Documentos clave
807125
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® ODS-120T, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh ODS-120T, 07125
Extensión del etiquetado
22% Carbon, multilayer, encapped
Parámetros
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
200 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
150 Å pore diameter
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
TSKgel ODS-120T columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and small molecular weight compounds in organic and environmental samples. The columns are endcapped with trimethyl silane groups to improve the peak shape of negatively charged analytes. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120T has 120Å nominal pore size.
Forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)