Documentos clave
80023455
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Nombre del producto
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 23455
Parámetros
400 bar max. pressure
50 °C
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.0 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
2 μm
Intervalo de pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.