Merck
68137
Supelco
N-Nitrosodiethanolamine
analytical standard
Sinónimos:
2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamine, Bis(2-hydroxyethyl)nitrosamine, NDELA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.13
Beilstein:
1762620
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.05
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Clave InChI
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
52.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)