57647
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 1 mL, PEEK
About This Item
Productos recomendados
material
PEEK
O.D.
1.6 mm
1/16 in.
volume
1 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)