Key Documents
64800-U
GLASS MARKING PEN
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
packaging
pkg of 1
General description
Escribe prácticamente sobre cualquier superficie, incluso sobre vidrio, sin descolorarse ni correrse. El rotulador de 0,33mm de grosor de línea usa una tinta negra permanente con base oleosa resistente al agua, que no se decolora ni difumina.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1