Documentos clave
64785-U
Supelco
Drying Column with Reservoir, 100mm x 19mm x 60mL
Reservoir/Drying design
Sinónimos:
Specialty Glass Column
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
LPLC: suitable
Descripción general
Hemos diseñado esta columna (Cat. No. 64785-U) para cumplir las especificaciones US EPA en el secado de extractos de disolventes en procedimientos para compuestos orgánicos semivolátiles. El depósito tiene capacidad para aproximadamente 60 mL de extracto – el producto total obtenido en una extracción de separación con embudo de decantación. Contiene una capa de 19mm x 10cm de sulfato sódico.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)