Documentos clave
64756
Supelco
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Sinónimos:
LC COL 300MM X 10.5MMID W/FRITSTOPCOCK & INLET JOINT
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PTFE stopcock
glass coarse frit
Quality Level
joint
joint: SJ inlet
technique(s)
LPLC: suitable
column L × O.D. × I.D.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Descrito en el Protocolo US EPA - Cuando limpie o seque muestras para análisis de pesticidas o contaminantes prioritarios llene estas columnas con los adsorbentes apropiados.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)