59558
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cartucho SUPELCOSIL™ LC-NH2 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L8
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
grupo activo de la matriz
amino phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
use to protect LC-NH2
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorías relacionadas
Nota al pie de página
Información legal
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)