59352-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® C8, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
7.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
superficie
200 m2/g
cobertura de la superficie
3.4 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Características y beneficios
• Selectividad y retención clásica C18
• Excelente forma del pico
• Estable, separaciones CL/EM (LC/MS) sin sangrado
• Similar selectividad que la C18, con menor retención hidrófoba.
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered