Documentos
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Sinónimos:
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Precolumna SUPELCOGEL Pb, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L34
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SUPELCOGEL
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
particle size
9 μm
compatibility
use to protect SUPELCOGEL Pb
separation technique
ligand exchange
Legal Information
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1